Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihydrate de D-(+)-tréhalose, 99 % Code produit.: 11404027
Thermo Scientific Chemicals Dihydrate de D-(+)-tréhalose, 99 %
Code produit. 11404027
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11404027
Marque: Thermo Scientific Chemicals A19434.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
D-(+)-Trehalose dihydrate is used as a food additive in many processed foods and pharmaceutical excipients. It is widely used as a direct replacement of conventional sweeteners and protects the cells from various environmental stresses. It finds application in the treatment of Huntington's disease and Parkinson's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool chaud.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6138-23-4
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.297
Numéro MDL MFCD00071594
Clé InChI HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Synonyme trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaoseAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7427
ChEBI CHEBI:16551
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Trehalose dihydrate
Point de fusion 97°C to 99°C
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Quantité 5 g
Beilstein 5322018
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water and hot alcohol.
Poids de la formule 378.33 (342.29 Anhydrous)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10250047 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/04/2024 Catalog NumberA19434.06,A19434.14,A19434.22
Numéro de lot10247011 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/06/2023 Catalog NumberA19434,A19434.06,A19434.14,A19434.22
Numéro de lot10242382 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/08/2022 Catalog NumberA19434.06,A19434.14,A19434.22
Numéro de lot10189935 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA19434.06,A19434.14,A19434.22
Numéro de lot10157886 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA19434.06,A19434.14,A19434.22
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Dihydrate de D-(+)-tréhalose, 99 % >