Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 98, % Code produit.: 11367868
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 98, %
Code produit. 11367868
2 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Code produit. 11367868
Marque: Thermo Scientific Chemicals 036404.A3
Demander un format en vrac ou personnalisé
D-sorbitol is added to food products as sweetener. It is also used in industrial and medical applications. Sorbitol often is applied in modern cosmetics as a humectant and thickener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-70-4
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.172
Numéro MDL MFCD00004708
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonyme d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
CID PubChem 5780
ChEBI CHEBI:17924
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-héxol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Sorbitol
Point de fusion 98°C to 100°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 2 kg
Beilstein 1721899
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,acetone and DMF.
Poids de la formule 182.17
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP26L034 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/03/2025 Catalog Number036404.A3,036404.36
Numéro de lotZ10K031 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2024 Catalog Number036404.A3,036404.36
Numéro de lotX15K005 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog Number036404.A3,036404.36
Numéro de lotU02K024 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/08/2024 Catalog Number036404.A3,036404.36
Numéro de lotS10K051 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/06/2024 Catalog Number036404.A3,036404.36
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 98, % >