Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-sorbitol, 97 % Code produit.: 10113570
Thermo Scientific Chemicals D-sorbitol, 97 %
Code produit. 10113570
2.5 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10113570
Marque: Thermo Scientific Chemicals 132730025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-70-4
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Numéro MDL MFCD00004708
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonyme d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
CID PubChem 5780
ChEBI CHEBI:17924
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-héxol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Sorbitol
Point de fusion 95.0°C to 99.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (on anhydrous substance) (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2.5 kg
Beilstein 1533
Merck Index 158851
Conditions de rotation spécifiques + 4.00 (20.00°C per eur. pharm.)
Rotation spécifique + 4.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in acetic acid, soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in methanol, ethanol, phenol,, acetamide, acetone, dmf and pyridine, practically insoluble in most other org. sol
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline granulaire
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468176 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2024 Catalog Number132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050
Numéro de lotA0465890 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2024 Catalog Number132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050
Numéro de lotA0463008 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/05/2024 Catalog Number132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050
Numéro de lotA0459526 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2024 Catalog Number132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050
Numéro de lotA0441821 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/05/2023 Catalog Number132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D-sorbitol, 97 % >