Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-panthénol, 98+ %
50.15€ - 178.89€
Identifiants chimiques
CAS 81-13-0
Formule moléculaire C9H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 205.25
Numéro MDL MFCD00065006
Clé InChI SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Synonyme dexpanthenol, d-panthenol, pantothenol, bepanthen, d-pantothenyl alcohol, ilopan, +-panthenol, bepanthene, panthoderm, thenalton
CID PubChem 131204
ChEBI CHEBI:27373
Nom IUPAC (2R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-diméthylbutanamide
SMILES CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10523981
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
232801000
100 g Flacon en verre
50.15€
100g
10104770
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
232805000
500 g Flacon en verre
178.89€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
81-13-0
205.25
SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
131204
(2R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-diméthylbutanamide
C9H19NO4
MFCD00065006
dexpanthenol, d-panthenol, pantothenol, bepanthen, d-pantothenyl alcohol, ilopan, +-panthenol, bepanthene, panthoderm, thenalton
CHEBI:27373
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
Spécification
D-Panthenol
81-13-0
118°C to 120°C (2.7 Pa)
98% min
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH(CH2)3OH
MFCD00065006
15, 2949
+ 30.50
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol,sparingly soluble in chloroform,slightly soluble in diethyl ether,insoluble in fats and oils
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
205.25
CHEBI:27373
98+%
98+%
Incolore à jaune
Authentique
C9H19NO4
1.4950 to 1.5020
04,III,75
+30.50° (20°C c=5,H2O on anh. sub)
dexpanthenol, d-panthenol, pantothenol, bepanthen, d-pantothenyl alcohol, ilopan, +-panthenol, bepanthene, panthoderm, thenalton
SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
(2R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-diméthylbutanamide
131204
205.26
Liquide visqueux ou semi-solide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 201-327-3
missing translation for 'rtecsNumber' : ES4316000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • D-Panthenol