Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-panthénol, 98+ %
Code produit. 10104770
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-13-0
Formule moléculaire C9H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 205.25
Numéro MDL MFCD00065006
Clé InChI SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Synonyme dexpanthenol, d-panthenol, pantothenol, bepanthen, d-pantothenyl alcohol, ilopan, +-panthenol, bepanthene, panthoderm, thenalton
CID PubChem 131204
ChEBI CHEBI:27373
Nom IUPAC (2R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-diméthylbutanamide
SMILES CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Panthenol
Note relative au nom 98+%
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 118°C to 120°C (2.7 Pa)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.4950 to 1.5020
Quantité 500 g
Beilstein 04,III,75
Merck Index 15, 2949
Conditions de rotation spécifiques +30.50° (20°C c=5,H2O on anh. sub)
Rotation spécifique + 30.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol,sparingly soluble in chloroform,slightly soluble in diethyl ether,insoluble in fats and oils
Poids de la formule 205.26
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide visqueux ou semi-solide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • D-Panthenol