Learn More
D-mannitol, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
48.94€ - 452.25€
Identifiants chimiques
CAS | 69-65-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.17 |
Numéro MDL | MFCD00064287 |
Clé InChI | FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex |
CID PubChem | 6251 |
ChEBI | CHEBI:16899 |
Nom IUPAC | hexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
SMILES | OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10269650
|
Thermo Scientific Acros
423922500 |
250 g | Flacon en plastique |
48.94€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10148230
|
Thermo Scientific Acros
423920010 |
1 kg | Flacon en plastique |
134.67€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10358673
|
Thermo Scientific Acros
423920050 |
5 kg | Récipient en plastique |
452.25€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
69-65-8 | |
182.17 | |
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N | |
6251 | |
hexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
C6H14O6 | |
MFCD00064287 | |
d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex | |
CHEBI:16899 | |
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO |
Spécification
D-Mannitol | |
165.0°C to 170.0°C | |
0.01% max. | |
Authentique | |
MFCD00064287 | |
15, 5810 | |
d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex | |
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N | |
hexane-1,2,3,4,5,6-hexol | |
6251 | |
182.17 | |
0.01% max | |
Poudre cristalline |
69-65-8 | |
Blanc | |
0.05% max. (5 g, 105°C, 2 hrs) | |
C6H14O6 | |
01, IV, 2841 | |
+23.3° to +24.3° (25°C, 589nm) (Reagent ACS-directives) | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents | |
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO | |
182.17 | |
CHEBI:16899 | |
Réactif ACS | |
0.0008 meq/g max |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-711-8