Learn More
D-mannitol, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10358673
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-65-8
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Numéro MDL MFCD00064287
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
CID PubChem 6251
ChEBI CHEBI:16899
Nom IUPAC hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Mannitol
Point de fusion 165.0°C to 170.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.01% max.
Perte à la dessiccation 0.05% max. (5 g, 105°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Beilstein 01, IV, 2841
Merck Index 15, 5810
Rotation spécifique +23.3° to +24.3° (25°C, 589nm) (Reagent ACS-directives)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
Poids de la formule 182.17
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.01% max
Acide titrable 0.0008 meq/g max
Forme physique Poudre cristalline