Learn More
D-(+)-maltose monohydraté, ≥92 % (base sèche), ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15865318
D-(+)-maltose monohydraté, ≥92 % (base sèche), ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15865318 Tous les produits Thermo Scientific Produits
5 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 15865318
Marque: Thermo Scientific J18725.A7
Demander un format en vrac ou personnalisé
D-(+)-maltose monohydraté, >-92 % (base sèche), ultra-pur, Affymetrix/USB, quantité :5 kg, emballage :Flacon en plastique, qualité :Ultra-pur, point de fusion :∼120°C (décomposition), pourcentage de pureté :> -92 %, notes relatives au pourcentage du dosage :Base sèche, Beilstein :5784659, CAS :6363-53-7, numéro EINECS :200-716-5
D-(+)-maltose monohydraté, >-92 % (base sèche), ultra-pur, Affymetrix/USB, quantité :5 kg, emballage :Flacon en plastique, qualité :Ultra-pur, point de fusion :∼120°C (décomposition), pourcentage de pureté :> -92 %, notes relatives au pourcentage du dosage :Base sèche, Beilstein :5784659, CAS :6363-53-7, numéro EINECS :200-716-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6363-53-7
Formule moléculaire C12H22O11·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 360.31
Numéro MDL MFCD00149343
Clé InChI HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2 r,3 r,4 r,5 r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtraAfficher plusAfficher moins
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-2-yl]oxy}hexanal hydraté
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Maltose Monohydrate
Point de fusion ∼120°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 5 kg
Beilstein 5784659
Poids de la formule 360.31
Pourcentage de pureté ≥92%
Qualité Ultrapure
Forme physique Poudre cristalline
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot204802 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog NumberJ18725.A1,J18725.A7
Numéro de lot178278 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog NumberJ18725.A1,J18725.A7
Numéro de lot195737 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog NumberJ18725.A1,J18725.A7
Numéro de lot230827 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2023 Catalog NumberJ18725.A1,J18725.A7
Numéro de lot 225805 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog NumberJ18725.A1,J18725.A7
Nom du produit
D-(+)-maltose monohydraté, ≥92 % (base sèche), ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals >