Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Leucine, 99 % Code produit.: 10635852
Thermo Scientific Chemicals D-Leucine, 99 %
Code produit. 10635852
2.5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10635852
Marque: Thermo Scientific Chemicals 226900025
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 328-38-1
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00063088
Clé InChI ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Synonyme d-leucine, h-d-leu-oh, r-leucine, 2r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-homo-valine, r---leucine, leucine, d, r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-leucin, d-leuzinAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 439524
ChEBI CHEBI:28225
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau D-Leucine
Note relative au nom 99%
Arsenic (As) 2ppm max.
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.2% max.
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Résidus après l’allumage 0.1% max.
Beilstein 04, 446
Rotation spécifique -14.9° to -16° (20°C, 589nm) (c=4, 6N HCl)
Conditions de rotation spécifiques −15.45° (20°C c=4,6N HCl)
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou flocons
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0456041 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/09/2023 Catalog Number226900100,226900025
Numéro de lotA0450729 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number226900100,226900025
Numéro de lotA0355501 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number226900100,226900025
Numéro de lotA0441209 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/04/2022 Catalog Number226900100,226900025
Numéro de lotA0429013 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/09/2021 Catalog Number226900100,226900025
Product Identifier
  • D-Leucine
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals D-Leucine, 99 % >