Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Leucine, 99 %
Code produit. 10357980 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
Code produit. 10357980
Marque: Thermo Scientific Chemicals 226900100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 328-38-1 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-38-1
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00063088
Clé InChI ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Synonyme d-leucine, h-d-leu-oh, r-leucine, 2r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-homo-valine, r---leucine, leucine, d, r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-leucin, d-leuzin
CID PubChem 439524
ChEBI CHEBI:28225
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Leucine
Note relative au nom 99%
Arsenic (As) 2ppm max.
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.2% max.
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Résidus après l’allumage 0.1% max.
Beilstein 04, 446
Rotation spécifique -14.9° to -16° (20°C, 589nm) (c=4, 6N HCl)
Conditions de rotation spécifiques −15.45° (20°C c=4,6N HCl)
Quantité 10 g
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou flocons