Spécification
Nom chimique ou matériau | D-Isoleucine |
Point de fusion | 265°C (sublimation) |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 131.18 |
Rotation optique | −40° (c=5 in 5N HCl) |
Pourcentage de pureté | 98% |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251469 | Certificat d’analyse | 09/08/2024 | H27488.MD,H27488.03 |
10205297 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | H27488.MD,H27488.03 |
10233942 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | H27488.MD,H27488.03 |
10213866 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | H27488.MD,H27488.03 |
10230545 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | H27488.MD,H27488.03 |