Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-isoleucine, 98 %
Code produit. 11461720
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11461720
Marque: Thermo Scientific Chemicals H27488.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 319-78-8 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 319-78-8
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00064221
Clé InChI AGPKZVBTJJNPAG-LXDRQGDMNA-N
Synonyme d-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, h-d-ile-oh, isoleucine, d, unii-v87gja0g54, r-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylvaleric acid, alloisoleucin, d-ile, ambotzhaa1186
CID PubChem 76551
ChEBI CHEBI:27730
Nom IUPAC Acide (2R,3R)-2-amino-3-méthylpentanoïque
SMILES CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Isoleucine
Point de fusion 265°C (sublimation)
Quantité 1 g
Poids de la formule 131.18
Rotation optique −40° (c=5 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté 98%