Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-galactose, 98 % Code produit.: 11485183
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-galactose, 98 %
Code produit. 11485183
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Code produit. 11485183
Marque: Thermo Scientific Chemicals A12813.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le D-(+)-galactose, numéro CAS 59-23-4, est un monosaccharide qui est un constituant important des glycolipides et des glycoprotéines.Il est également utilisé comme source d’énergie par les organismes.
Galactose is a simple monosaccharide used as a component of the galactosyltransferase labeling buffer. It serves as an energy source and an important constituent of glycolipids and glycoproteins. Since it is a component of antigens, it plays a vital role in the determination of blood type within the ABO blood group system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le galactose est un monosaccharide simple utilisé comme composant du tampon de marquage de la galactosyltransférase. Il sert de source d’énergie et de constituant important des glycolipides et des glycoprotéines. Étant donné qu’il s’agit d’un composant d’antigènes, il joue un rôle vital dans la détermination du type de sang dans le système de groupe sanguin ABO.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-23-4
Formule moléculaire C6H12O6
Numéro MDL MFCD00151230
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Galactose
Point de fusion 164°C to 168°C
Densité 1.5
Quantité 50 g
Beilstein 1724619
Merck Index 14,4335
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +80° (c=5 in Water, 24h)
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM13L053 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/01/2025 Catalog NumberA12813.0B,A12813.18,A12813.30
Numéro de lot10252954 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog NumberA12813.0B,A12813.18,A12813.30
Numéro de lotT23K020 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/08/2024 Catalog NumberA12813.0B,A12813.18,A12813.30
Numéro de lotQ23K011 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberA12813.0B,A12813.18,A12813.30
Numéro de lotN16K038 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog NumberA12813.0B,A12813.18,A12813.30
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-galactose, 98 % >