Learn More
D(-)-fructose, AR certifié pour l‘analyse, Fisher Chemical
44.05€ - 293.00€
Identifiants chimiques
CAS | 57-48-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.156 |
Numéro MDL | 148910 |
Clé InChI | BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N |
Synonyme | d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300 |
CID PubChem | 5984 |
ChEBI | CHEBI:48095 |
Nom IUPAC | (3S,4R,5)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one |
SMILES | C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10111620
|
Fisher Chemical
F/1952/48 |
100 g |
44.05€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10488210
|
Fisher Chemical
F/1952/53 |
500 g |
101.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10579760
|
Fisher Chemical
F/1952/60 |
1 kg |
293.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
D(-)-fructose, certifié AR pour l‘analyse
Identifiants chimiques
57-48-7 | |
180.156 | |
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N | |
5984 | |
(3S,4R,5)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one |
C6H12O6 | |
148910 | |
d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300 | |
CHEBI:48095 | |
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O |
Spécification
57-48-7 | |
Blanc | |
Récipient de poudre en plastique | |
148910 | |
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N | |
(3S,4R,5)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one | |
5984 | |
180.16g/mol |
103°C | |
5 to 7 | |
C6H12O6 | |
d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300 | |
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O | |
180.156 | |
CHEBI:48095 | |
Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- D(-)-Fructose