Learn More
D(-)-fructose, AR certifié pour l‘analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
Description
D(-)-fructose, certifié AR pour l‘analyse
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 103°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 to 7 |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 180.16g/mol |
| Forme physique | Solide |