Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-érythro-Sphingosine, 99+ %, synthétique
244.00€ - 922.00€
Identifiants chimiques
CAS 123-78-4
Formule moléculaire C18H37NO2
Poids moléculaire (g/mol) 299.5
Numéro MDL MFCD00036751
Clé InChI WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Synonyme sphingosine, d-erythro-sphingosine, 4-sphingenine, d-sphingosine, sphing-4-enine, cerebroside, sphingenine, 4-trans-sphingenine, trans-d-erythro-2-amino-4-octadecene-1,3-diol, 2s,3r,4e-2-amino-4-octadecene-1,3-diol
CID PubChem 5280335
ChEBI CHEBI:16393
Nom IUPAC (E,2S,3R)-2-aminooctadec-4-ène-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(CO)N)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10524871
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
331530500
50 mg Flacon en verre
244.00€
50mg
10594141
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
331532500
250 mg Flacon en verre
922.00€
250mg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
123-78-4
299.5
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
5280335
(E,2S,3R)-2-aminooctadec-4-ène-1,3-diol
C18H37NO2
MFCD00036751
sphingosine, d-erythro-sphingosine, 4-sphingenine, d-sphingosine, sphing-4-enine, cerebroside, sphingenine, 4-trans-sphingenine, trans-d-erythro-2-amino-4-octadecene-1,3-diol, 2s,3r,4e-2-amino-4-octadecene-1,3-diol
CHEBI:16393
CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(CO)N)O
Specificatie
D-erythro-Sphingosine
123-78-4
Blanc à crème
99+%
MFCD00036751
sphingosine, d-erythro-sphingosine, 4-sphingenine, d-sphingosine, sphing-4-enine, cerebroside, sphingenine, 4-trans-sphingenine, trans-d-erythro-2-amino-4-octadecene-1,3-diol, 2s,3r,4e-2-amino-4-octadecene-1,3-diol
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
(E,2S,3R)-2-aminooctadec-4-ène-1,3-diol
5280335
299.5
Poudre ou solide cireux
99+%
81.0°C to 82.0°C
Authentique
C18H37NO2
15, 8874
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acetone, soluble in chloroform and dichloromethane
CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(CO)N)O
299.5
CHEBI:16393
99+%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 204-651-3
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
RUO – Research Use Only