Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-érythro-Sphingosine, 99+ %, synthétique
Code produit. 10594141
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-78-4
Formule moléculaire C18H37NO2
Poids moléculaire (g/mol) 299.5
Numéro MDL MFCD00036751
Clé InChI WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Synonyme sphingosine, d-erythro-sphingosine, 4-sphingenine, d-sphingosine, sphing-4-enine, cerebroside, sphingenine, 4-trans-sphingenine, trans-d-erythro-2-amino-4-octadecene-1,3-diol, 2s,3r,4e-2-amino-4-octadecene-1,3-diol
CID PubChem 5280335
ChEBI CHEBI:16393
Nom IUPAC (E,2S,3R)-2-aminooctadec-4-ène-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-erythro-Sphingosine
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 81.0°C to 82.0°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 8874
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acetone, soluble in chloroform and dichloromethane
Poids de la formule 299.5
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre ou solide cireux