Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Arabitol, 99 %
52.16€ - 210.05€
Identifiants chimiques
CAS | 488-82-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.146 |
Numéro MDL | MFCD00004709 |
Clé InChI | HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N |
Synonyme | d-arabinitol, arabitol, dl-arabitol, d-arabitol, d-+-arabitol, d-+-arabinitol, d-lyxitol, lyxitol, dl-arabinitol, d-arabinol |
CID PubChem | 94154 |
ChEBI | CHEBI:18333 |
Nom IUPAC | (2R,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol |
SMILES | C(C(C(C(CO)O)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11483388
|
Thermo Scientific Chemicals
A17801.06 |
5 g |
52.16€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493388
|
Thermo Scientific Chemicals
A17801.14 |
25 g |
210.05€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It can be employed as a sugar in the production of xylitol via biotransformation process. It is a substrate used to identify, differentiate and characterize enzyme such as the gluconobacter oxydans dehydrogenase(s), Gox2181, hyperthermophilic D-arabitol dehydrogenase from Thermotoga maritime and NAD-dependent D-arabitoldehydrogenase from acetic acid bacterium, Acetobacter suboxydans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl sert de sucre dans la production de xylitol par biotransformation. Il s’agit d’un substrat servant à identifier, différencier et caractériser des enzymes comme les gluconobacter oxydans déshydrogénases, les Gox2181, la D-arabitoldéshydrogénase hyperthermophile à partir de la Thermotoga maritime et la D-arabitoldéshydrogénase dépendante du NAD à partir de la bactérie de l’acide acétique Acetobacter suboxydans.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
488-82-4 | |
152.146 | |
HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N | |
94154 | |
(2R,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol |
C5H12O5 | |
MFCD00004709 | |
d-arabinitol, arabitol, dl-arabitol, d-arabitol, d-+-arabitol, d-+-arabinitol, d-lyxitol, lyxitol, dl-arabinitol, d-arabinol | |
CHEBI:18333 | |
C(C(C(C(CO)O)O)O)O |
Spécification
D-(+)-Arabitol | |
100°C to 104°C | |
MFCD00004709 | |
14,762 | |
Soluble in water (50mg/ml). | |
+132° (c=0.4 in Acidified Molybdate Solution) | |
(2R,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol | |
94154 | |
152.15 |
488-82-4 | |
C5H12O5 | |
1720520 | |
d-arabinitol, arabitol, dl-arabitol, d-arabitol, d-+-arabitol, d-+-arabinitol, d-lyxitol, lyxitol, dl-arabinitol, d-arabinol | |
HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N | |
C(C(C(C(CO)O)O)O)O | |
152.146 | |
CHEBI:18333 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-686-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante