Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Arabitol, 99 %
Code produit. 11493388
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
It can be employed as a sugar in the production of xylitol via biotransformation process. It is a substrate used to identify, differentiate and characterize enzyme such as the gluconobacter oxydans dehydrogenase(s), Gox2181, hyperthermophilic D-arabitol dehydrogenase from Thermotoga maritime and NAD-dependent D-arabitoldehydrogenase from acetic acid bacterium, Acetobacter suboxydans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert de sucre dans la production de xylitol par biotransformation. Il s’agit d’un substrat servant à identifier, différencier et caractériser des enzymes comme les gluconobacter oxydans déshydrogénases, les Gox2181, la D-arabitoldéshydrogénase hyperthermophile à partir de la Thermotoga maritime et la D-arabitoldéshydrogénase dépendante du NAD à partir de la bactérie de l’acide acétique Acetobacter suboxydans.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 488-82-4
Formule moléculaire C5H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 152.146
Numéro MDL MFCD00004709
Clé InChI HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Synonyme d-arabinitol, arabitol, dl-arabitol, d-arabitol, d-+-arabitol, d-+-arabinitol, d-lyxitol, lyxitol, dl-arabinitol, d-arabinol
CID PubChem 94154
ChEBI CHEBI:18333
Nom IUPAC (2R,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Arabitol
Point de fusion 100°C to 104°C
Quantité 25 g
Beilstein 1720520
Merck Index 14,762
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml).
Rotation optique +132° (c=0.4 in Acidified Molybdate Solution)
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%