Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.’S™ (Disposable Automation Research Tips)
GREENER_CHOICE
Obtenez des performances optimales dans le domaine du pipetage automatisé avec ces cônes - une qualité supérieure avec la souplesse nécessaire pour proposer des cônes pour toutes les applications.
Marque:  Thermo Scientific™ 5586
319.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24288" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11507479
  • 358.00€ / 1920 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Effectuer un pipetage plus efficace grâce aux pointes de pipette Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™, à utiliser avec le pipeteur Matrix SerialMate™. Contrairement aux pointes automatisées habituelles, les pointes D.A.R.T.™ sont livrées en plateaux rigides jetables et se positionnent sur les têtes de pipetage par pression contre un coussinet en silicone. Ce joint définitif minimise le volume qui se déplace, garantit la rectitude de la pointe et permet une distribution constante qui améliore l’accès aux puits. Un petit orifice interne permet la formation des petites gouttelettes, ce qui a pour résultat une précision et une justesse optimales.
Caractéristiques :
  • Le corps étagé diminue le déplacement de volume et garantit la rectitude de la pointe pour un meilleur accès aux puits
  • Les moules et l’intérieur des pointes extrêmement polis garantissent une faible rétention de liquide
  • Un petit orifice à l’intérieur du cône permet une meilleure formation de gouttelettes de petit volume
  • Différentes options de pointes sont disponibles : stériles, stériles avec filtre, à large alésage et allongées
  • La formation correcte et la rectitude des pointes sont soigneusement inspectées
  • Le concept d’étanchéité faciale exclusif garantit une hauteur homogène entre les pointes pour la distribution précise de faibles volumes
  • L’ensemble complet peut être retiré et remplacé rapidement, supprimant toute manipulation supplémentaire des pointes, susceptible de provoquer détérioration ou contamination
Inclut : 20 plateaux par carton
Compatible avec : Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 et PlateMate™ Plus Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
30 μl
Non stérile
Autoclavable
ISO 9001 et ISO 13485
Rack
20 x 96 pointes
Usage unique
D.A.R.T.s
Sans filtre
Naturel
Étalon
Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Automatisation
1920 pointes
Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus, Thermo Scientific Versette
Nom du produit
Thermo Scientific™ D.A.R.T.’S™ (Disposable Automation Research Tips) > 30 μl ; non stérile ; faible rétention ; 20 racks de 96 pointes / boîte
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.