Learn More
Epredia™ Kit de démarrage Cytospin™ 4 Cytofunnel™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type:
Kit de démarrage EZ Cytofunnel
Kit de démarrage d’entonnoir clipsé EZ
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le kit de démarrage Cytofunnel fournit tout ce qui est nécessaire aux nouveaux utilisateurs de CytoSpin 4.
Disponibles en option Cytofunnel clipsé standard et EZ Cytofunnel :
- Kit de démarrage Cytofunnel clipsé
- Inclut : 50 Cytofunnels simples blancs, 25 Cytofunnels doubles, Cytoslides, 12 Cytoclips
- Kit de démarrage EZ Cytofunnel
- Inclut : 25 EZ Megafunnels, 20 EZ Cytofunnels simples blancs, 20 EZ Cytofunnels doubles et Cytoslides
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Cytocentrifugeuse CytoSpin™ 4 |
| Type | Kit de démarrage d’entonnoir clipsé EZ |