Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’imagerie confocale Cytation C10
Le lecteur d'imagerie confocale Cytation C10 combine la microscopie confocale numérique automatisée et la microscopie grand champ avec la lecture conventionnelle de microplaques multimodes dans un design unique et breveté. Le module confocal à disque rotatif offre une résolution exquise et des capacités de sectionnement optique dans une grande variété de types d'échantillons.
Marque: Agilent BioTek C10PWC-SN
Description
Le lecteur d’imagerie confocale BioTek Cytation C10 combine la microscopie confocale et à champ large automatisée avec la lecture conventionnelle de microplaques multimodes. La conception brevetée offre une résolution optimale et des capacités de sectionnement optique pour de nombreux types d’échantillons. Les composants comprennent une caméra scientifique CMOS (sCMOS) de Hamamatsu, des objectifs Olympus et un éclairage laser, qui fournissent des images de haute qualité.
Cytation C10 comprend des optiques de fluorescence à grand champ, de fond clair et de contraste de phase. La lecture de plaques multimodes basée sur un monochromateur à bande passante variable est basée sur la conception éprouvée des produits Synergy d’Agilent BioTek. Les contrôles environnementaux, la visionneuse 3D et le logiciel Gen5 IVD permettent d’obtenir des résultats de haute qualité pour de nombreuses applications dans le laboratoire clinique. Ce système permet à tous les laboratoires de disposer d’un système confocal abordable.
Spécification
Linéaire, orbitale, double orbitale | |
1 à 19 % avec contrôleur de gaz en option | |
<1 % (à densité optique de 3) | |
Absorbance UV-Vis, intensité de la fluorescence, luminescence | |
Disque confocal rotatif de 60 μm ; caméra Sony CMOS ; contraste de phase | |
2 pompes à seringue (en option) | |
4 nm (230 à 285 nm), 8 nm (>285 nm) | |
Lecteur de microplaques Gen5 et logiciel d’imagerie inclus ; Gen5 Secure pour la conformité à la norme 21 CFR Part 11 (option) ; logiciels Gen5 Image+ et Image Prime disponibles pour l’analyse complète des images (option) | |
122 lb | |
27 in | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
Alimentation externe 250 W, 24 VCC de l’instrument | |
100/240 V |
0 à 20% | |
De 230 à 999 nm | |
Absorbance : densité optique de 0 à 4 ; fluorescence : 7 décades ; luminescence : > 6 décades | |
5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl (en option avec injecteurs) | |
C10PWC | |
Monochromateur : Microplaques de 6 à 384 puits ; imagerie : microplaques de 6 à 1 536 puits | |
Flash au xénon | |
Incubation 4 zones à 45°C avec contrôle de condensation | |
53,3 kg | |
68,6 cm | |
1 an | |
50/60 Hz |