missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ CYM 5520

Selective S1P2 allosteric agonist

160.00€ - 636.00€

Spécification

Nom chimique ou matériau 1-[2-[2,5-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrol-3-yl]-2-oxoethyl]-1,6-dihydro-6-oxo-3-pyridinecarbonitrile
CAS 1449747-00-5
Cible Sphingosine-1-phosphate Receptor Agonists
Formule moléculaire C21H19N3O2
Pureté 0.99
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18084972
Afficher les documents Détails de la promotion
Tocris Bioscience™
5418/10
10 mg
160.00€
10mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18054212
Afficher les documents Détails de la promotion
Tocris Bioscience™
5418/50
50 mg
636.00€
50mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

CYM 5520 is a selective S1P2 allosteric agonist (EC50 = 0.48 μM). Selective for S1P2 receptors over a panel of 29 other receptors and transporters.
Spécification

Spécification

1-[2-[2,5-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrol-3-yl]-2-oxoethyl]-1,6-dihydro-6-oxo-3-pyridinecarbonitrile
Sphingosine-1-phosphate Receptor Agonists
0.99
1449747-00-5
C21H19N3O2
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Recommended Storage : Store at +4°C

FDS
Documents

Documents

Product Certifications