Learn More
Tocris Bioscience™ CYM 5520
Selective S1P2 allosteric agonist
Marque: Tocris Bioscience™ 5418/50
578.12 EUR valable jusqu'au 2024-12-16
Utilisez le code promo "21630" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CYM 5520 is a selective S1P2 allosteric agonist (EC50 = 0.48 μM). Selective for S1P2 receptors over a panel of 29 other receptors and transporters.Spécification
1-[2-[2,5-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrol-3-yl]-2-oxoethyl]-1,6-dihydro-6-oxo-3-pyridinecarbonitrile | |
50 mg | |
C21H19N3O2 |
1449747-00-5 | |
Sphingosine-1-phosphate Receptor Agonists | |
0.99 |