Learn More
Sartorius™ Poids cylindriques
Fournis dans des boîtiers en plastique de haute qualité adaptés à une utilisation dans des chambres blanches.
147.00€ - 401.00€
Spécification
Type de produit | Poids cylindrique |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage DAkkS |
Matériau | Acier inoxydable |
Matériau du coffret | Plastique |
Densité | 7 950 kg/m³ |
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15419963
|
Sartorius™
YCW5528-02 |
500 g |
401.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15670795
|
Sartorius™
YCW3138-02 |
1 g |
147.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15833095
|
Sartorius™
YCW5238-02 |
200 g |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15681057
|
Sartorius™
YCW3228-02 |
2 g |
180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tolérances conformes à OIML R111-1
- Non magnétisable
- Surface polie
- En acier inox spécial avec une densité de 7 950 kg/m³
Spécification
Poids cylindrique | |
Acier inoxydable | |
7 950 kg/m³ |
Certificat d’étalonnage DAkkS | |
Plastique |