Learn More
Sartorius™ Poids cylindriques
Fournis dans des boîtiers en plastique de haute qualité adaptés à une utilisation dans des chambres blanches.
Marque: Sartorius™ YCW3138-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tolérances conformes à OIML R111-1
- Non magnétisable
- Surface polie
- En acier inox spécial avec une densité de 7 950 kg/m³
Spécification
Poids cylindrique | |
F1 | |
Plastique | |
7 950 kg/m³ |
Certificat d’étalonnage DAkkS | |
Acier inoxydable | |
1 g |