Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessels with Thermostatic Jacket
Excellent for containing reactants and suitable for vacuum purposes. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessels with Thermostatic Jacket are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
650.00€ - 4495.00€
Spécification
Description | Tubulure DURAN™ |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté, Verre Duran |
Type de produit | Récipient de réaction |
Forme | Cylindrique |
Forme du fond | Plat |
Product Code | Brand | Comprend | Capacité (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Comprend | Capacité (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
11512254
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06011258 |
Bride de laboratoire 100 | 500 mL |
773.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11522254
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06011270 |
Bride de laboratoire 100 | 1 000 ml |
813.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11532254
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06011273 |
Bride de laboratoire 100 | 2000 mL |
865.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11542254
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06011276 |
Bride de laboratoire 100 | 3 L |
1395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11552254
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06011279 |
Bride de laboratoire 100 | 4 L |
1515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11512264
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06011488 |
Bride de laboratoire 150 | 10 L |
3615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11522264
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06011494 |
Bride de laboratoire 150 | 20 L |
4495.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11562254
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06011473 |
Bride de laboratoire 150 | 2000 mL |
1470.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11582254
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06011479 |
Bride de laboratoire 150 | 4 L |
1605.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11572254
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06011476 |
Bride de laboratoire 150 | 3 L |
1530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11592254
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06011482 |
Bride de laboratoire 150 | 5 L |
1710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11502264
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06011485 |
Bride de laboratoire 150 | 6 L |
1910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11542264
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06011588 |
Bride de laboratoire 200 | 10 L |
4310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11582244
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06011158 |
Bride de laboratoire 60 | 500 mL |
650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- With graduation and laboratory flange LF
- With flat bottom and two connectors (with threads GL 14/18 or ball flanges KF 15/25)
- Delivery with two plastic olives (GL 14/18) and screw caps
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Not suitable for the use under positive pressure
Specifications
Tubulure DURAN™ | |
Récipient de réaction | |
Plat |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Cylindrique |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction