Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessels with Thermostatic Jacket
Excellent for containing reactants and suitable for vacuum purposes. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessels with Thermostatic Jacket are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 06011485
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec graduation et bride de laboratoire LF
- Avec fond plat et deux connecteurs (filetages GL 14/18 ou brides à billes KF 15/25)
- Livraison avec 2 olives en plastique (GL 14/18) et des bouchons à vis
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Non adaptés à une utilisation sous pression positive
Spécification
Tubulure DURAN™ | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Bride de laboratoire 150 | |
Cylindrique | |
190 mm |
6 L | |
485 mm | |
Récipient de réaction | |
Plat |