Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessels with Thermostatic Jacket, Withdrawal Valve
Excellent for containing reactants and suitable for vacuum purposes. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessels with Thermostatic Jacket, Withdrawal Valve are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 06031273
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Avec graduation, bride de laboratoire LF
- Avec deux connecteurs (filetages GL 14/18 ou brides à billes KF 15/25)
- Livraison avec 2 olives en plastique (GL 14/18) et des bouchons à vis
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Non adaptés à une utilisation sous pression positive
Spécification
Tubulure DURAN™ | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Bride de laboratoire 100 | |
Cylindrique |
2000 mL | |
490 mm | |
Récipient de réaction | |
130 mm |