Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessels with Thermostatic Jacket, Withdrawal Valve
Excellent for containing reactants and suitable for vacuum purposes. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessels with Thermostatic Jacket, Withdrawal Valve are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
1070.60€ - 6868.80€
Spécification
Description | Tubulure DURAN™ |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté, Verre Duran |
Type de produit | Récipient de réaction |
Forme | Cylindrique |
Code produit | Marque | Comprend | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11542294
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031258 |
Bride de laboratoire 100 | 500 mL |
1335.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11572294
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031279 |
Bride de laboratoire 100 | 4 L |
1876.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11552294
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031273 |
Bride de laboratoire 100 | 2000 mL |
1420.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11582294
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031473 |
Bride de laboratoire 150 | 2000 mL |
1934.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11532304
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031494 |
Bride de laboratoire 150 | 20 L |
6561.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11522304
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031488 |
Bride de laboratoire 150 | 10 L |
3148.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11592294
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031476 |
Bride de laboratoire 150 | 3 L |
2014.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10200610
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031479 |
Bride de laboratoire 150 | 4 L |
2088.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11502304
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031482 |
Bride de laboratoire 150 | 5 L |
2194.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11512304
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031485 |
Bride de laboratoire 150 | 6 L |
2215.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11562304
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031594 |
Bride de laboratoire 200 | 20 L |
6868.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11552304
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031588 |
Bride de laboratoire 200 | 10 L |
4250.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11542304
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031585 |
Bride de laboratoire 200 | 6 L |
3275.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11512294
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06031158 |
Bride de laboratoire 60 | 500 mL |
1070.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- With graduation, laboratory flange LF
- With two connectors (with threads GL 14/18 or ball flanges KF 15/25)
- Delivery with two plastic olives (GL 14/18) and screw caps
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Not suitable for use under positive pressure
Spécification
Tubulure DURAN™ | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Récipient de réaction | |
Cylindrique |