Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessels with Thermostatic Jacket, Withdrawal Valve
Excellent for containing reactants and suitable for vacuum purposes. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessels with Thermostatic Jacket, Withdrawal Valve are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06031482
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11502304
  • 2194.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-08-2024
Description
  • Avec graduation, bride de laboratoire LF
  • Avec deux connecteurs (filetages GL 14/18 ou brides à billes KF 15/25)
  • Livraison avec 2 olives en plastique (GL 14/18) et des bouchons à vis
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Non adaptés à une utilisation sous pression positive
Spécification
Spécification
Tubulure DURAN™
Verre borosilicaté, Verre Duran
Bride de laboratoire 150
Cylindrique
5 L
540 mm
Récipient de réaction
190 mm