Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE
Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE Fisherbrand™ ont un profil rond et lisse. Un agitateur à usage général apprécié adapté à une grande variété d’applications
13.55€ - 17.45€
Spécification
Description | Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE Fisherbrand™ |
---|---|
Diamètre (métrique) | 12 mm |
Matériau | Noyau magnétique Alnico-V en PTFE |
Quantité | 1 |
Plage de températures (métrique) | -200°C à +280°C |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16295711
|
Fisherbrand™
001.0120 |
120 mm | 12 mm |
17.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16205721
|
Fisherbrand™
001.0127 |
127 mm | 12 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Encapsulé en PTFE
- Noyau magnétique Alnico-V
- Finition polie pour réduire le prélèvement et la contamination
- Résistance chimique totale
- Haute pureté
- Plage de températures comprise entre -200°C et +280°C
- Faciles à nettoyer
Spécification
Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE Fisherbrand™ | |
Noyau magnétique Alnico-V en PTFE | |
-200°C à +280°C |
12 mm | |
1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE