Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
127 mm
Diamètre (métrique):
12 mm
12 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Encapsulé en PTFE
- Noyau magnétique Alnico-V
- Finition polie pour réduire le prélèvement et la contamination
- Résistance chimique totale
- Haute pureté
- Plage de températures comprise entre -200°C et +280°C
- Faciles à nettoyer
Spécification
Spécification
| Description | Fisherbrand Cylindrical PTFE Stir Bars |
| Plage de températures (métrique) | -200°C à +280°C |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Longueur (métrique) | 127 mm |
| Matériau | PTFE with Alnico V Magnet Core |
| Quantité | 1 |