Learn More
Cowie Technology™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE Cowie Technology™ constituent un agitateur à usage général apprécié adaptés à une grande variété d’applications.
3.50€ - 9.88€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Forme | Cylindrique |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16245721
|
Cowie Technology™
001.110.6 |
10mm | 6mm |
9.88€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10613161
|
Cowie Technology™
001.112 |
12 mm | 4.5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10486671
|
Cowie Technology™
001.140 |
40 mm | 8 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE Cowie Technology™ sont des agitateurs à usage général appréciés pour une grande variété d’applications.
- Barreau d’agitation magnétique stable à usage général
- Profil rond et lisse pour un grand éventail d’applications
- Autoclavable
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Cylindrique |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients et cuves / agitateurs à plaque chauffante |