Learn More
Cowie Technology™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE Cowie Technology™ sont un agitateur à usage général apprécié, adapté à une grande variété d’applications.
Marque: Cowie Technology™ 001.112
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE Cowie Technology™ sont des agitateurs à usage général appréciés pour une grande variété d’applications.
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
12 mm | |
Cylindrique |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
4.5 mm | |
Boîte de 10 |