Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes cylindriques avec bouchon en PTFE
Utiles pour transférer des liquides et manipuler des réactifs sensibles à l’air dans un environnement de gaz inerte fermé. Les entonnoirs compte-gouttes d’égalisation de pression Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
75.31€ - 372.06€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Graduée | Oui |
Type de produit | Entonnoir compte-gouttes |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Numéro de joint | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Numéro de joint | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10589041
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04377014 |
1000 ml | 29/32 NS | Tube d’égalisation de pression |
258.64€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10047810
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04177014 |
1 000 ml | 29/32 NS | Sans tube d’égalisation de pression |
246.98€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10635041
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04373711 |
100 ml | 14/23 NS | Tube d’égalisation de pression |
372.06€
2 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10343001
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04173714 |
100 mL | 29/32 NS | Sans tube d’égalisation de pression |
145.22€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10500012
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04174914 |
250 ml | 29/32 NS | Sans tube d’égalisation de pression |
159.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10519241
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04172811 |
25 ml | 14/23 NS | Sans tube d’égalisation de pression |
75.31€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10740651
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04374914 |
250 ml | 29/32 NS | Tube d’égalisation de pression |
295.74€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10149650
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04175814 |
500 mL | 29/32 NS | Sans tube d’égalisation de pression |
191.86€
2 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10707711
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04372211 |
25 ml | 14/23 NS | Tube d’égalisation de pression |
163.24€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12586229
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04372811 |
50 ml | 14/23 NS | Tube d’égalisation de pression |
362.52€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10590002
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04172814 |
50 mL | 29/32 NS | Sans tube d’égalisation de pression |
105.47€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10792132
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04375814 |
500 mL | 29/32 NS | Tube d’égalisation de pression |
244.86€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12556229
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04372814 |
50 ml | 29/32 NS | Tube d’égalisation de pression |
126.14€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Avec échelle (volume/ml approximatif)
- Avec dispositif de retenue fileté
- Forme cylindrique avec rodage femelle et cône NS
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Entonnoir compte-gouttes |