Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes cylindriques avec bouchon en PTFE
Utiles pour transférer des liquides et manipuler des réactifs sensibles à l’air dans un environnement de gaz inerte fermé. Les entonnoirs compte-gouttes d’égalisation de pression Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04177014
Code nomenclature Nacres: NB.43
Additional Details : Poids : 0.11100kg
Description
- Avec échelle (env. volume/ml)
- Avec dispositif de retenue fileté
- Forme cylindrique avec prise et cône NS
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Specifications
1 000 ml | |
Sans tube d’égalisation de pression | |
29/32 NS |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Entonnoir compte-gouttes |