Learn More
Cyclopentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10696482
Cyclopentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10696482
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Code produit. 10696482
Marque: Thermo Scientific Acros 111525000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-41-3
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00001363
Clé InChI XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxycyclopentane, cyclopentyl alcohol, 1-cyclopentanol, unii-1l43q07tbu, dsstox_cid_13371, dsstox_rid_79066, dsstox_gsid_33371, cydopentanol, 1-hydroxycyclopentyl, 1-cyclopentyl alcoholAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7298
ChEBI CHEBI:16133
Nom IUPAC cyclopentanol
SMILES C1CCC(C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanol
Note relative au nom 99%
Point de fusion -19°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 139°C to 140°C
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H9OH
Indice de réfraction 1.4520 to 1.454
Quantité 500 g
Beilstein 06, 5
Merck Index 15, 2737
Gravité spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0401630 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number111521000,111525000
Numéro de lotA0447482 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2022 Catalog Number111521000,111525000
Numéro de lotA0445873 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/09/2022 Catalog Number111521000,111525000
Numéro de lotA0441461 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/04/2022 Catalog Number111521000,111525000
Numéro de lotA0432071 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/07/2021 Catalog Number111521000,111525000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Nom du produit
Cyclopentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >