Learn More
Cis-1,2-cyclopentanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10444935
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5057-98-7
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00134192
Clé InChI VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N
Synonyme cis-1,2-cyclopentanediol, cis-cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-dihydroxycyclopentane, 1r,2s-cyclopentane-1,2-diol, 1s,2r cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-cyclopentandiol, 1,2-cis-cyclopentanediol, cis-1,2-cyclopen-tanediol, cis-cyclopenten-1,2-diol, 1alpha,2alpha-cyclopentanediol
CID PubChem 2733293
Nom IUPAC (1R,2S)-cyclopentane-1,2-diol
SMILES C1CC(C(C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-1,2-Cyclopentanediol
Point de fusion 32.0°C to 33.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 83.0°C to 83.5°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H8(OH)2
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4790
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: partially soluble in water.
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion