Learn More
Cyclopentanéthiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Cyclopentanethiol has used as a food spice. It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le cyclopentanéthiol a servi d’épice alimentaire. Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau ; soluble dans l’alcool et les huiles.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cyclopentanethiol |
Densité | 0.957 |
Point d’ébullition | 131°C to 132°C |
Point d’éclair | 25°C (77°F) |
Odeur | Stench |
Indice de réfraction | 1.49 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3336 |
Beilstein | 2343861 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10182831 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | L03577.14,L03577.06 |
10147890 | Certificat d’analyse | 06/12/2021 | L03577.14,L03577.06 |
10235995 | Certificat d’analyse | 06/12/2021 | L03577.14,L03577.06 |
10156050 | Certificat d’analyse | 06/12/2021 | L03577.14,L03577.06 |
10230117 | Certificat d’analyse | 06/12/2021 | L03577.14,L03577.06 |