Learn More
Cyclopentaneméthanol, 98 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 10775021
Cyclopentaneméthanol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10775021
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10775021
Marque: Thermo Scientific Acros 147150050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 3637-61-4
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00001384
Clé InChI ISQVBYGGNVVVHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentanemethanol, cyclopentyl-methanol, cyclopentylcarbinol, cyclopentylmethyl alcohol, cyclopentanmethanol, cylcopentanemethanol, cyclopentan-methanol, cyclopentyl methanol, cyclopentyl carbinol, cyclo-pentanemethanolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 77195
Nom IUPAC cyclopentylméthanol
SMILES C1CCC(C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanemethanol
Note relative au nom 96%
Couleur Incolore
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 162°C to 163°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H9CH2OH
Indice de réfraction 1.4565 to 1.4585
Quantité 5 g
Beilstein 06, 9
Gravité spécifique 0.92
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Cyclopentanemethanol
Nom du produit
Cyclopentaneméthanol, 98 %, Thermo Scientific™ >