Learn More
Cyclopentaneméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11424673
Cyclopentaneméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424673
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11424673
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11595.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3637-61-4
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL MFCD00001384
Clé InChI ISQVBYGGNVVVHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentanemethanol, cyclopentyl-methanol, cyclopentylcarbinol, cyclopentylmethyl alcohol, cyclopentanmethanol, cylcopentanemethanol, cyclopentan-methanol, cyclopentyl methanol, cyclopentyl carbinol, cyclo-pentanemethanolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 77195
Nom IUPAC cyclopentylméthanol
SMILES C1CCC(C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanemethanol
Densité 0.925
Point d’ébullition 162°C to 163°C
Point d’éclair 62°C (143°F)
Indice de réfraction 1.458
Quantité 5 g
Beilstein 1919000
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10165425 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/04/2024 Catalog NumberA11595.06,A11595.14,A11595.22
Numéro de lot10115706 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA11595.06,A11595.14,A11595.22
Numéro de lotGBFA021553 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA11595.06,A11595.14,A11595.22
Numéro de lot10056055 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA11595.06,A11595.14,A11595.22
Numéro de lot10165425 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA11595.06,A11595.14,A11595.22
Nom du produit
Cyclopentaneméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >