Learn More
RETSCH Cyclones
2605.00€ - 3050.00€
Spécification
Type de produit | Cyclone |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Pour ZM 200 |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11737404
|
RETSCH
22.935.0014 |
1 flacon d’échantillon de 250 ml et 1 flacon d’échantillon de 500 ml, sachet de filtres |
3050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11984272
|
RETSCH
22.935.0017 |
1 flacon d’échantillon de 250 ml et 1 flacon d’échantillon de 500 ml, sachet filtre, connexion pour aspirateur |
2605.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
Cyclone | |
Pour ZM 200 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
RETSCH Cyclones