Learn More
RETSCH Cyclones
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Comprend:
1 flacon d’échantillon de 250 ml et 1 flacon d’échantillon de 500 ml, sachet filtre, connexion pour aspirateur
1 flacon d’échantillon de 250 ml et 1 flacon d’échantillon de 500 ml, sachet de filtres
Récipient de collecte de 3 L, sachet de filtres
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cyclone |
| Diamètre (métrique) | 36 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour ZM 200 |
| Comprend | 1 flacon d’échantillon de 250 ml et 1 flacon d’échantillon de 500 ml, sachet filtre, connexion pour aspirateur |