Learn More
Cyclohexane, 99,5 %, extra sec sur tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10078891
Cyclohexane, 99,5 %, extra sec sur tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10078891
100 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 10078891
Marque: Thermo Scientific Acros 364661000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nom IUPAC cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexane
Point de fusion 6.5°C
Note relative au nom Extra Dry
Couleur Incolore
Acidité 0.001 meq/g max.
Densité 0.7700g/mL
Point d’ébullition 81.0°C
Quantité 100 mL
Point d’éclair −18°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4250 to 1.4270
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Gravité spécifique 0.77
Formule linéaire C6H12
Viscosité 0.94 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 20
Eau 0.005% Max. (Coulometric)
Merck Index 15, 2716
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4.
Poids de la formule 84.15
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2403795 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number364665000,364660010,364661000,364660025
Numéro de lot2522626 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number364665000,364660010,364661000,364660025
Numéro de lot2403796 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number364665000,364660010,364661000,364660025
Numéro de lot2413384 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number364665000,364660010,364661000,364660025
Numéro de lot2413385 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number364665000,364660010,364661000,364660025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Nom du produit
Cyclohexane, 99,5 %, extra sec sur tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >