Learn More
Cyclohexane, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
49.86€ - 629.13€
Identifiants chimiques
CAS | 110-82-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.16 |
Numéro MDL | MFCD00003814 |
Clé InChI | XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexaneAfficher plus |
CID PubChem | 8078 |
ChEBI | CHEBI:29005 |
Nom IUPAC | cyclohexane |
SMILES | C1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10205950
|
Thermo Scientific Acros
176815000 |
500 mL | Flacon en verre |
49.86€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10429650
|
Thermo Scientific Acros
176810010 |
1 L | Flacon en verre |
72.39€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10439650
|
Thermo Scientific Acros
176810025 |
2.5 L | Flacon en verre |
145.29€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10536993
|
Thermo Scientific Acros
176810050 |
5 L | Récipient en plastique |
258.17€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10777773
|
Thermo Scientific Acros
176810250 |
25 L | Récipient en plastique |
629.13€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyseIdentifiants chimiques
110-82-7 | |
84.16 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
8078 | |
cyclohexane |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexaneAfficher plus | |
CHEBI:29005 | |
C1CCCCC1 |
Spécification
Cyclohexane | |
110-82-7 | |
81.0°C | |
Liquide | |
99.5% min. (GC) | |
0.77 | |
C6H12 | |
0.94 mPa.s (20°C) | |
0.05% max. | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohexane | |
8078 | |
84.15 | |
Analytique |
6.5°C | |
0.7700g/mL | |
−18°C | |
1.4250 to 1.4270 | |
0.005% max. | |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
05, 20 | |
15, 2716 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4. | |
C1CCCCC1 | |
84.16 | |
CHEBI:29005 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque une irritation cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Ne
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-806-2
- Cyclohexane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.