Learn More
Cyclohexane, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10429650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Code produit. 10429650
Marque: Thermo Scientific Acros 176810010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
CID PubChem 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nom IUPAC cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexane
Point de fusion 6.5°C
Densité 0.7700g/mL
Point d’ébullition 81.0°C
Quantité 1 L
Point d’éclair −18°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4250 to 1.4270
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Résidus après évaporation 0.005% max.
Gravité spécifique 0.77
Formule linéaire C6H12
Viscosité 0.94 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 20
Eau 0.05% max.
Merck Index 15, 2716
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4.
Poids de la formule 84.15
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.