Learn More
Cyclobutanone, 98 %, stab. avec env. 0,01 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals
60.60€ - 836.16€
Identifiants chimiques
CAS | 1191-95-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 70.09 |
Numéro MDL | MFCD00001332 |
Clé InChI | SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021 |
CID PubChem | 14496 |
Nom IUPAC | cyclobutanone |
SMILES | O=C1CCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11474374
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13068.03 |
1 g |
60.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484374
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13068.06 |
5 g |
180.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494374
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13068.14 |
25 g |
836.16€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cyclobutanone is used in preparation of cyclobutane derivatives. It is used as a starting material for aminocyclobutanecarboxylic acid through sulfonyloxiranes. It is also used to prepare dihydro-furan-2-one in presence of polystyrene-bound phenylselenic acid as catalyst. Further, it is involved in the photochemical synthesis of nucleoside analogues such as bicyclic nucleosides and isonucleosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa cyclobutanone est utilisée dans la préparation des dérivés du cyclobutane. Il est utilisé comme matériau de départ pour l’acide aminocyclobutanecarboxylique à travers les sulfonyloxiranes. Il est également utilisé pour préparer le dihydro-furane-2-one en présence d’acide phénylsélénique lié au polystyrène comme catalyseur. De plus, il est impliqué dans la synthèse photochimique d’analogues nucléosidiques tels que les nucléosides bicycliques et les isonucléosides.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
Identifiants chimiques
1191-95-3 | |
70.09 | |
SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N | |
14496 | |
O=C1CCC1 |
C4H6O | |
MFCD00001332 | |
unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021 | |
cyclobutanone |
Spécification
Cyclobutanone | |
1191-95-3 | |
0.935 | |
10°C (50°F) | |
C4H6O | |
MFCD00001332 | |
1560289 | |
unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021 | |
SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N | |
cyclobutanone | |
14496 | |
98% |
stabilized with ≈0.01% BHT | |
-51°C | |
97°C to 99°C | |
Pleasant | |
1.421 | |
UN1224 | |
May form a precipitate | |
Immiscible with water. | |
O=C1CCC1 | |
70.09 | |
70.09 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225
Liquide et vapeurs très inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H225
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CÉTONES, LIQUIDES, N.S.A
missing translation for 'einecsNumber' : 214-745-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante