Learn More
Cyclobutanone, 98 %, stab. avec env. 0,01 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11474374
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Cyclobutanone is used in preparation of cyclobutane derivatives. It is used as a starting material for aminocyclobutanecarboxylic acid through sulfonyloxiranes. It is also used to prepare dihydro-furan-2-one in presence of polystyrene-bound phenylselenic acid as catalyst. Further, it is involved in the photochemical synthesis of nucleoside analogues such as bicyclic nucleosides and isonucleosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cyclobutanone est utilisée dans la préparation des dérivés du cyclobutane. Il est utilisé comme matériau de départ pour l’acide aminocyclobutanecarboxylique à travers les sulfonyloxiranes. Il est également utilisé pour préparer le dihydro-furane-2-one en présence d’acide phénylsélénique lié au polystyrène comme catalyseur. De plus, il est impliqué dans la synthèse photochimique d’analogues nucléosidiques tels que les nucléosides bicycliques et les isonucléosides.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-95-3
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Numéro MDL MFCD00001332
Clé InChI SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021
CID PubChem 14496
Nom IUPAC cyclobutanone
SMILES O=C1CCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclobutanone
Note relative au nom stabilized with ≈0.01% BHT
Point de fusion -51°C
Densité 0.935
Point d’ébullition 97°C to 99°C
Point d’éclair 10°C (50°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.421
Quantité 1 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1560289
Sensibilité May form a precipitate
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 98%