Learn More
Cytiva Mono-réactif aux esters NHS CyDye Cy3
À utiliser pour un marquage très précis des groupes d’amines. Le mono-réactif aux esters NHS CyDye Cytiva Cy3 contient des CyDye dérivés qui ne portent qu’un seul groupe réactif sur chaque molécule de colorant pour un marquage précis des groupes amines, p. ex., ceux des anticorps, peptides ou oligonucléotides.
339.00€ - 6949.00€
Spécification
Format Séché
Type de produit Ester NHS, Cy3
Contenus des kits Boîtes en aluminium contenant du colorant déshydraté prémesuré
Plage de pH 3 à 10
Marqueur ou colorant Cy3
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11595075
Afficher les documents
Cytiva
PA13106
25 mg
3254.00€
25mg
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11535045
Afficher les documents
Cytiva
PA13102
50 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10524205
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
PA13101
1 mg
339.00€
1mg
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11545045
Afficher les documents
Cytiva
PA13104
10 mg
2011.00€
10mg
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11585075
Afficher les documents
Cytiva
PA13105
5 mg
1405.00€
5mg
En stock
Description
Les fluors CyDye sont des fluorophores polyvalents conçus pour un large éventail d’applications. Les fluors CyDye offrent une sensibilité élevée et des performances hautement reproductibles à un pH biologiquement adapté de 3 à 10. L’utilisation de fluors CyDye multicolores permet un multiplexage sans interférences de grande précision.
L’ester NHS Cy3 assure un marquage ciblé et spécifique des résidus aminés des anticorps, peptides ou oligonucléotides.
  • Se dissout facilement et produit un signal stable dans des tampons aqueux (aucun besoin de solvants organiques)
  • La haute pureté et les QC minutieux génèrent des niveaux élevés de chromophore et de colorant réactif
  • Les bandes d’excitation et d’émission étroites donnent des signaux discrets de chaque fluor
  • Démontre une plage de polarisation plus large que les fluors classiques
  • Durée de vie de la fluorescence : 2,8 ns
  • Fluorescence de forte intensité
  • Faible niveau de liaisons non spécifiques
Spécification
Spécification
Séché
Boîtes en aluminium contenant du colorant déshydraté prémesuré
Cy3
Ester NHS, Cy3
3 à 10
Rouge
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1